2'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 CHF
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilid
2'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026124
CAS-Nummer: 5472-37-7