5-Methoxypyridin-3-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-methoxypyridin-3-yl boronic acid, (5-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 5-Methoxy-3-pyridineboronic acid
OR2109-1G
OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA
31.4
CHF
APOSOR2109-1G
APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridin-3-boronsäure
5-Methoxypyridin-3-boronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₃ MW: 152,95 g/mol Melting Pt: 224…227 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425977 CAS-Nummer: 850991-69-4 |