3-Bromanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Brom-3-methoxybenzol
APOSOR2108-250GEA 48.9 CHF
APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G APOSOR2108-100G
3-Bromanisol 99%
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,477 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5