2-Brombenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromophenyl)methanol
OR2107-25G OR2107-100G
APOSOR2107-25GEA 26.2 CHF
APOSOR2107-25G APOSOR2107-100G
2-Brombenzylalkohol 98%
2-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Melting Pt: 78…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004600
CAS-Nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4