2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR2105-10G OR2105-1G OR2105-5G
APOSOR2105-10GEA 418 CHF
APOSOR2105-10G APOSOR2105-1G APOSOR2105-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₁₃H₉N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276341
CAS-Nummer: 3323-26-0