3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 140 CHF
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Melting Pt: 90…93 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095123
CAS-Nummer: 647853-32-5