3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR21-10G
OR21-5G
OR21-25G
APOSOR21-10GEA
193
CHF
APOSOR21-10G
APOSOR21-5G
APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ Melting Pt: 132…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01940434 CAS-Nummer: 73387-46-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |