2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2093-250MG
APOSOR2093-250MGEA 158 CHF
APOSOR2093-250MG
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S₂
MW: 247,72 g/mol
Melting Pt: 98…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03990571
CAS-Nummer: 21431-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III