2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 135 CHF
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216.2 g/mol
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690283
CAS-Nummer: 28355-48-8