2,5-Dibrom-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 166 CHF
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibrom-4-picolin
2,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Melting Pt: 36…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234955
CAS-Nummer: 3430-26-0