3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2055-250MG
OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA
131
CHF
APOSOR2055-250MG
APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇ClN₂ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08690275 CAS-Nummer: 84547-64-8 UN: 3265 ADR: 8,II |