2,3,5,6-Tetrachlorpyridin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 34.8 CHF
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachlorpyridin 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formel: C₅HCl₄N
MW: 216,88 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Melting Pt: 88…93 °C
Flash-Pt: 188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092428
CAS-Nummer: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III