Methyl-3-amino-4-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 126 CHF
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorbenzoat
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Melting Pt: 82…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03470533
CAS-Nummer: 40872-87-5