3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine Hydrochloride
OR2034-100G
APOSOR2034-100GEA
234
CHF
APOSOR2034-100G
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₉ClN₂·HCl MW: 193,08 g/mol Melting Pt: 230…231 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012936 CAS-Nummer: 54812-56-5 |