5-Chlor-2-nitropyridin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2032-25G
OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA
34.8
CHF
APOSOR2032-25G
APOSOR2032-5G
5-Chlor-2-nitropyridin 97+%
5-Chlor-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ MW: 158,54 g/mol Melting Pt: 120…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03092916 CAS-Nummer: 52092-47-4 |