3-Brom-2-nitropyridin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2025-1G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2025-1G APOSOR2025-5G
3-Brom-2-nitropyridin 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Melting Pt: 102…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955614
CAS-Nummer: 54231-33-3