4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
OR2022-1G OR2022-5G
APOSOR2022-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2022-1G APOSOR2022-5G
4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C/1mmHg
Melting Pt: 76
Dichte: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8 III