4-(3-Pyridyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Pyridin-3-ylaniline
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 471 CHF
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Melting Pt: 115…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956763
CAS-Nummer: 82261-42-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III