(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2014-1G OR2014-25G OR2014-5G
APOSOR2014-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2014-1G APOSOR2014-25G APOSOR2014-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid 98+%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Formel: C₄H₇ClN₂O
Melting Pt: 108…112 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012697
CAS-Nummer: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0