5-Methylfuran-2-boronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methyl-2-furanboronic acid, 5-Methyl-2-furylboronic acid, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid
OR2011-1G OR2011-250MG OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA 66.2 CHF
APOSOR2011-1G APOSOR2011-250MG APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronsäure 97%
5-Methylfuran-2-boronsäure
Formel: C₅H₇BO₃
MW: 125,9183 g/mol
Melting Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114644
CAS-Nummer: 62306-79-0