2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Emoxypine, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 156 CHF
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Melting Pt: 136…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462409
CAS-Nummer: 2364-75-2