4-Brom-3,5-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 62.7 CHF
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Brom-3,5-xylenol 98%
4-Brom-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Melting Pt: 113…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002315
CAS-Nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8