7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR20039-5G OR20039-1G
APOSOR20039-5GEA 0 CHF
APOSOR20039-5G APOSOR20039-1G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₄ClNS
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08448161
CAS-Nummer: 69627-03-8