Trimethylsulfoxoniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethyloxosulphonium chloride
OR20031-100G OR20031-25G OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA 101 CHF
APOSOR20031-100G APOSOR20031-25G APOSOR20031-5G
Trimethylsulfoxoniumchlorid
Trimethylsulphoxonium chloride
Formel: C₃H₉ClOS
MW: 128,62 g/mol
Melting Pt: 226…229 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011898
CAS-Nummer: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6