4-Brom-2-chlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 101 CHF
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Brom-2-chlorbenzaldehyd 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Melting Pt: 73…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741413
CAS-Nummer: 158435-41-7