2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200166-1G OR200166-50MG OR200166-250MG OR200166-500MG
APOSOR200166-1GEA 574 CHF
APOSOR200166-1G APOSOR200166-50MG APOSOR200166-250MG APOSOR200166-500MG
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909527
CAS-Nummer: 139487-69-7