(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR200145-1G
OR200145-250MG
OR200145-500MG
OR200145-2.5G
APOSOR200145-1GEA
623
CHF
APOSOR200145-1G
APOSOR200145-250MG
APOSOR200145-500MG
APOSOR200145-2.5G
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₃ MW: 237.26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28099707 CAS-Nummer: 1706444-51-0 |