(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
OR20014-1G OR20014-5G
APOSOR20014-1GEA 0 CHF
APOSOR20014-1G APOSOR20014-5G
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212875
CAS-Nummer: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8,III