3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR20012-1G OR20012-50MG OR20012-250MG OR20012-500MG
APOSOR20012-1GEA 1250 CHF
APOSOR20012-1G APOSOR20012-50MG APOSOR20012-250MG APOSOR20012-500MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O
MW: 176.99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864908
CAS-Nummer: 136866-27-8