6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR200109-1G OR200109-5G
APOSOR200109-1GEA 25.8 CHF
APOSOR200109-1G APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834827
CAS-Nummer: 324028-95-7