6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR200102-1G
OR200102-250MG
OR200102-500MG
OR200102-2.5G
APOSOR200102-1GEA
549
CHF
APOSOR200102-1G
APOSOR200102-250MG
APOSOR200102-500MG
APOSOR200102-2.5G
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15144734 CAS-Nummer: 1263094-64-9 |