Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-sulphamoylbenzoate
OR200095-1G
OR200095-100MG
OR200095-250MG
OR200095-500MG
OR200095-2.5G
APOSOR200095-1GEA
623
CHF
APOSOR200095-1G
APOSOR200095-100MG
APOSOR200095-250MG
APOSOR200095-500MG
APOSOR200095-2.5G
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Formel:
C₈H₉NO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03768500 CAS-Nummer: 22808-73-7 |