2-Pyridinylessigsäurehydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
OR20009-25G
OR20009-5G
OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA
101
CHF
APOSOR20009-25G
APOSOR20009-5G
APOSOR20009-100G
2-Pyridinylessigsäurehydrochlorid
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₇NO₂ MW: 173,60 g/mol Melting Pt: 135 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012812 CAS-Nummer: 16179-97-8 EINECS: 240-316-8 |