Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200073-1G
OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA
83.6
CHF
APOSOR200073-1G
APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₅ MW: 211.18 g/mol Melting Pt: 89…90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204637 CAS-Nummer: 717-01-1 |