Thioridazine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR20007-1G
OR20007-25G
OR20007-5G
APOSOR20007-1GEA
0
CHF
APOSOR20007-1G
APOSOR20007-25G
APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Formel:
C₂₁H₂₇ClN₂S₂ Melting Pt: 161…163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012655 CAS-Nummer: 130-61-0 EINECS: 204-992-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |