4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl pyrimidine-4-carboxylate
OR200069-1G OR200069-5G
APOSOR200069-1GEA 43.6 CHF
APOSOR200069-1G APOSOR200069-5G
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Melting Pt: 63…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234184
CAS-Nummer: 2450-08-0