4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR200061-1G
OR200061-250MG
OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA
589
CHF
APOSOR200061-1G
APOSOR200061-250MG
APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel:
C₈H₇NO₂ Melting Pt: 153…154 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16742805 CAS-Nummer: 78258-80-7 |