Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR200047-1G OR200047-250MG OR200047-1MG OR200047-5MG OR200047-10MG OR200047-500MG
APOSOR200047-1GEA 1050 CHF
APOSOR200047-1G APOSOR200047-250MG APOSOR200047-1MG APOSOR200047-5MG APOSOR200047-10MG APOSOR200047-500MG
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827989
CAS-Nummer: 184951-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III