3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR200042-1G
OR200042-100MG
OR200042-250MG
OR200042-500MG
OR200042-2.5G
OR200042-5G
APOSOR200042-1GEA
424
CHF
APOSOR200042-1G
APOSOR200042-100MG
APOSOR200042-250MG
APOSOR200042-500MG
APOSOR200042-2.5G
APOSOR200042-5G
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₈N₂O₆ Melting Pt: 123…124 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00413206 CAS-Nummer: 2363-11-3 |