Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 549 CHF
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Melting Pt: 143…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09910326
CAS-Nummer: 136117-73-2