1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methoxy-6-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]aniline
OR1996-250MG
OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA
174
CHF
APOSOR1996-250MG
APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O Melting Pt: 83…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202972 CAS-Nummer: 387358-44-3 |