2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1995-1G
OR1995-5G
APOSOR1995-1GEA
129
CHF
APOSOR1995-1G
APOSOR1995-5G
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NOS MW: 189.2300 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06657778 CAS-Nummer: 223575-69-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |