L(+)-α-Phenylglycin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 29.7 CHF
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phenylglycin 97%
L(+)-α-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064403
CAS-Nummer: 2935-35-5