2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G
OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA
52.2
CHF
APOSOR19555-1G
APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₆ MW: 178,14 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00054502 CAS-Nummer: 23243-68-7 |