Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 52.2 CHF
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Dimethylacetylendicarboxylat
Formel: C₆H₆O₄
Siedepunkt: 95…98 °C/19mmHg
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.156 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008456
CAS-Nummer: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II