2,7-Dibromnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR19537-10G
OR19537-5G
OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA
73.1
CHF
APOSOR19537-10G
APOSOR19537-5G
APOSOR19537-25G
2,7-Dibromnaphthalin 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Formel:
C₁₀H₆Br₂ MW: 285.97 g/mol Melting Pt: 139…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238580 CAS-Nummer: 58556-75-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |