5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-4-chloropyridine, 5-Bromo-4-chloropyridin-2-amine
OR19535-1G OR19535-5G
APOSOR19535-1GEA 26.2 CHF
APOSOR19535-1G APOSOR19535-5G
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Melting Pt: 141…147 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12407282
CAS-Nummer: 942947-94-6