4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine, 4-(2-Aminoethyl)piperidine, N1-BOC protected, tert-butyl 4-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR19534-1G OR19534-5G
APOSOR19534-1GEA 94 CHF
APOSOR19534-1G APOSOR19534-5G
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,3312 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038459
CAS-Nummer: 146093-46-1
UN: 3259
ADR: 8,III