4-Bromtetrahydropyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromooxane, 4-Bromotetrahydro-2H-pyran
OR19531-5G OR19531-1G OR19531-25G
APOSOR19531-5GEA 64.5 CHF
APOSOR19531-5G APOSOR19531-1G APOSOR19531-25G
4-Bromtetrahydropyran 97%
4-Bromtetrahydropyran
Formel: C₅H₉BrO
MW: 165,0300 g/mol
Dichte: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71.1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371501
CAS-Nummer: 25637-16-5