(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 59.2 CHF
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 97%
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Melting Pt: 75…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5